Learn More
5-Brom-1-methyl-1H-indol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10342020 1 g Glasflasche 1 Gramm
10734312 5 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10342020
Marke: Thermo Scientific Acros 431170010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 400071-95-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400071-95-6
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.08
MDL-Nummer MFCD14706162
InChI-Schlüssel WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
PubChem CID 11032413
IUPAC-Name 5-Brom-1-Methylindol-3-Carbonsäure
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 255.4°C to 255.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.