Learn More
5-Brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510635
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10508633
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC41410DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-52-2
Summenformel C9H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 210.07
MDL-Nummer MFCD00159857
InChI-Schlüssel SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
IUPAC-Name 5-Brom-1-Methylindol
SMILES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Formelmasse 210.07
Reinheit (%) 97%