Learn More
5-Bromo-1-Methyl-2-Oxoindolin, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 226.07 |
| Reinheit (%) | 97% |