Learn More
5-Bromo-1-Methylindin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10517284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10517284 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10356374 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58710DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99848-78-9
Summenformel C9H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 212.09
MDL-Nummer MFCD09817498
InChI-Schlüssel YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 19361435
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methylindoline
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Brom-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol
Formelmasse 212.09
Reinheit (%) 90%