Learn More
5-Brom-1-Penten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-pentene |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 1.2600g/mL |
| Siedepunkt | 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 30°C |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | Br(CH2)3CHCH2 |
| Brechungsindex | 1.4620 to 1.4650 |
| Mehr anzeigen |