Learn More
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440068 5 g 5 Gramm
11430068 1 g 1 Gramm
11384669 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23661.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33070-32-5 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole is used as a precursor in organic synthesis. It is used to prepare 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid. It serves as an intermediate in active pharmaceutical ingredients, agrochemicals and in dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird als Vorläufer in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure verwendet. Es dient als Zwischenprodukt in pharmazeutischen Wirkstoffen, Agrochemikalien und für Farbstoffe.
Löslichkeit
Mischbar mit Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33070-32-5
Summenformel C7H3BrF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237
MDL-Nummer MFCD00236212
InChI-Schlüssel SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
PubChem CID 2736271
IUPAC-Name 5-Brom-2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Dichte 1.74
Siedepunkt 78°C to 79°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.4967
Menge 5 g
Beilstein 1425209
Löslichkeitsinformationen Miscible with hexane.
Formelmasse 237
Reinheit (%) 97%