Learn More
5-Brom-2',3',5'-tri-O-acetyluridin, TRC
Artikelnummer. 30342809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342809 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6883302.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetyluridine
CAS 105659-32-3
Summenformel C15 H17 Br N2 O9
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17BrN2O9/c1-6(19)24-5-10-11(25-7(2)20)12(26-8(3)21)14(27-10)18-4-9(16)13(22)17-15(18)23/h4,10-12,14H,5H2,1-3H3,(H,17,22,23)/t10-,11-,12-,14-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-Diacetyloxy-5-(5-brom-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 449.21
Formelmasse 448.0117