Learn More
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11966561 5 g -
11956561 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443390050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56686-16-9
InChI-Schlüssel QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
PubChem CID 255719
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dimethoxypyrimidin
SMILES COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 125.0°C (17.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C6H7BrN2O2
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 219.04
Formelmasse 219.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke