Learn More
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30332546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6840851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Summenformel C6 H7 Br N2 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
SMILES COc1ncc(Br)c(OC)n1
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dimethoxypyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 219.04
Formelmasse 217.9691