Learn More
5-Brom-2,4-dimethyl-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10650903 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10650903 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05810DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 4-dimethyl-1, 3-thiazole
CAS 28599-52-2
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H6BrNS
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-2,4-dimethylthiazole, thiazole, 5-bromo-2,4-dimethyl, zlchem 569, pubchem9878, 2,4-dimethyl-5-bromothiazole, 5-bromo-2,4-dimethyl-thiazole, thiazole,5-bromo-2,4-dimethyl, 5-bromo-2,4-dimethyl-1,3thiazole
InChI-Schlüssel BSFCVAYFJQLZEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)Br
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 192.074
PubChem CID 298628
Formelmasse 192.08
Reinheit (%) 97%