Learn More
5-Brom-2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10168042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10168042 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10168042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42310DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS 35342-50-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C15H10BrNS
MDL-Nummer MFCD08060523
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl
InChI-Schlüssel KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 316.22
PubChem CID 7537557
Formelmasse 316.22
Reinheit (%) 97%