Learn More
5-Brom-2-(4-methoxyphenyl)-furo-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15478775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478775 1 g 1 Gramm
15488775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34094.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347814-83-8
Summenformel C14H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.143
MDL-Nummer MFCD18800803
InChI-Schlüssel WWILJVHMJKXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-4-methoxyphenyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 73995169
IUPAC-Name 5-Brom-2-(4-Methoxyphenyl)Furo-[2,3-b]Pyridin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 1 g
Formelmasse 304.14
Reinheit (%) 98%