Learn More
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442299
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15442299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64897.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67443-38-3 | C5H2BrClN2O2 | 237.44 g/mol
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67443-38-3
Summenformel C5H2BrClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237.44
MDL-Nummer MFCD00222270
InChI-Schlüssel WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 7019412
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlor-3-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 147551
Formelmasse 237.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin