Learn More
5-Brom-2-chlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30346052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346052 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68212025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Summenformel C7H4BrClO2
Menge 25 g
Synonym 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
IUPAC-Name 5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 235.46
Formelmasse 233.9083