Learn More
5-Brom-2-chlorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 21739-92-4 |
| Summenformel | C7H4BrClO2 |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-bromobenzoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| IUPAC-Name | 5-Brom-2-chlorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.46 |
| Formelmasse | 233.9083 |