Learn More
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354669
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354669 5 g 5 Gramm
11458713 10 g 10 Gramm
11364669 25 g 25 Gramm
11468713 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10477.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-01-2
Summenformel C7H3BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 259.45
MDL-Nummer MFCD00000601
InChI-Schlüssel XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC-Name 4-Brom-1-Chlor-2-(Trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.745
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 5 g
Beilstein 2098752
Formelmasse 259.44
Reinheit (%) ≥98%