Learn More
5-Brom-2-chlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30341110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6822955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloropyrimidine
CAS 32779-36-5
Summenformel C4H2BrClN2
Menge 5 g
Synonym 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
SMILES Clc1ncc(Br)cn1
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 193.43