missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-2-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11385395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385395 5 g 5 Gramm
11375395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11385395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19621.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 97483-77-7 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.

Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol

Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97483-77-7
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.008
MDL-Nummer MFCD00234144
InChI-Schlüssel DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
PubChem CID 817154
IUPAC-Name 5-Brompyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Menge 5 g
Beilstein 5498624
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.