Learn More
5-Brom-2-cyanpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457888
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15457888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61363.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 38275-57-9 | C5H2BrN3 | 183.996 g/mol
5-Bromo-2-cyanopyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-cyanpyrimidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38275-57-9
Summenformel C5H2BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 183.996
MDL-Nummer MFCD02940446
InChI-Schlüssel VPQICCOHFSGBMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinecarbonitrile, 2-pyrimidinecarbonitrile, 5-bromo, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile, 2-cyano-5-bromopyrimidine, pubchem5278, acmc-1ad2b, 5-bromo-2-cyano-pyrimidine, ksc497m1f, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitrile
PubChem CID 686546
IUPAC-Name 5-Bromopyrimidin-2-Carbonitril
SMILES C1=C(C=NC(=N1)C#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-cyanopyrimidine
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 775324
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 183.99
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest