Learn More
5-Brom-2'-Deoxyuridin, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358489 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358489 5 g 5 Gramm
11348489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11358489 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 €
    452.55 € / 5 Gramm
    Sparen 23.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 307.10
MDL-Nummer MFCD00006529
InChI-Schlüssel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-brom-2'-desoxyuridin, Broxuridin, Bromodeoxyuridin, 5-Bromodeoxyuridin, 5-bromuracil-desoxyribosid, Bromouracil Desoxyribosid, 5-Bromdesoxyuridin, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Brom-2'-Desoxyuridin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 5 g
Formelmasse 307.1
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine