Learn More
5-Brom-2-Fluor-m-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440030 5 g 5 Gramm
11430030 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50564.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99725-44-7
Summenformel C8H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 203.054
MDL-Nummer MFCD01320701
InChI-Schlüssel ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
IUPAC-Name 5-brom-2-fluor-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Menge 5 g
Siedepunkt 95°C (22 mmHg)
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%