Learn More
5'-Bromo-2'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437798 25 g 25 Gramm
15427798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61282.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 198477-89-3 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone is an intermediate used in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5′-Brom-2′-fluoroacetophenon ist ein Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur 2-8 °C. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198477-89-3
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
MDL-Nummer MFCD11226880
InChI-Schlüssel XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
PubChem CID 22607476
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest