Learn More
5-Brom-2-fluorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30340411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340411 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB692035500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS 179897-89-3
Summenformel C7H3BrFN
Menge 500 mg
Synonym Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1ccc(Br)cc1C#N
IUPAC-Name 5-Brom-2-fluorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
Formelmasse 198.9433