Learn More
5-Brom-2-fluorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30341863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341863 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6920351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS 179897-89-3
Summenformel C7H3BrFN
Menge 1 g
Synonym Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1ccc(Br)cc1C#N
IUPAC-Name 5-Brom-2-fluorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
Formelmasse 198.9433