Learn More
5-Brom-2-fluorpyridin-3-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457628 5 g 5 Gramm
15446286 250 mg 250 Milligramm
15447628 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61123.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875781-15-0
Summenformel C6H3BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 203.998
MDL-Nummer MFCD09842440
InChI-Schlüssel MUYVOGAJRCBWCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoronicotinaldehyde, 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, pubchem17162, acmc-209qoh, ksc495s8t
PubChem CID 45480192
IUPAC-Name 5-Brom-2-Fluorpyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=C(C(=NC=C1Br)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 14515665
Formelmasse 204
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver