Learn More
5-Brom-2-Fluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392989 1 g 1 Gramm
15423787 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27795.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62802-38-4
Summenformel C4H2BrFN2
Molekulargewicht (g/mol) 176.98
MDL-Nummer MFCD07787364
InChI-Schlüssel CTWZYPZCDJKBRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-fluoro, pubchem3589, acmc-1b67r, ksc352k7r, #, 5-bromanyl-2-fluoranyl-pyrimidine, abbypharma ap-11-1804
PubChem CID 600690
IUPAC-Name 5-Brom-2-Fluorpyrimidin
SMILES FC1=NC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 1 g
Formelmasse 176.98
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoropyrimidine