Learn More
5-Brom-2-furaldehyd, 98 %, stabilisiert mit 2 % Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465097 50 g 50 Gramm
11455097 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22536.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1899-24-7
Summenformel C5H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.98
MDL-Nummer MFCD00159501
InChI-Schlüssel WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
IUPAC-Name 5-Bromfuran-2-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CC=C(O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-furaldehyde
Namenshinweis stabilized with 2% ethanol
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Siedepunkt 112°C (6 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 108403
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 174.98
Reinheit (%) 98%