Learn More
5-Bromfuran-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482607 50 g 50 Gramm
11492607 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14840.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-70-6
Summenformel C5H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
MDL-Nummer MFCD00003239
InChI-Schlüssel YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC-Name 5-Bromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-furoic acid
Schmelzpunkt 188°C to 192°C
Menge 50 g
Beilstein 118354
Formelmasse 190.99
Reinheit (%) 99%