Learn More
5'-Bromo-2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438578 50 g 50 Gramm
15428578 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61979.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1450-75-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
5?-Bromo-2?-hydroxyacetophenone (5-Bromo-2-hydroxyacetophenone) may be used in ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV), synthesis of {2?-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate, synthesis of N?-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate, preparation of 6-bromochromen-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5′-Brom-2′-hydroxyacetophenon (5-Brom-2-hydroxyacetophenon) kann als Ligand zur Herstellung von Tetraedral-Metallocenkomplexen verwendet werden, die Vanadium(IV) enthalten; Synthese von {2′-[1-(5-Brom-2-oxidophenyl)ethyliden]benzhydrazidat(2-)} tris(pyridin)nickel(II)]pyridinsolvat; Synthese von N′-[1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethyliden]-3,4,5-trihydroxybenzhydraziddimethylsulfoxidsolvattrihydrat; Hestellung von 6-Bromchromen-4-on.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-75-5
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00191850
InChI-Schlüssel HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
PubChem CID 95991
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest