Learn More
5-Brom-2-Hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440828
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440828 5 g 5 Gramm
11450828 25 g 25 Gramm
11460828 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11440828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25267.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13466-38-1
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.997
MDL-Nummer MFCD00234042
InChI-Schlüssel NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 5 g
Beilstein 108751
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%