missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-2-Hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028127
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11440828

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25267.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13466-38-1
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.997
MDL-Nummer MFCD00234042
InChI-Schlüssel NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 5 g
Beilstein 108751
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt