Learn More
5-Brom-2-hydroxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314965
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11314965 5 g 5 Gramm
11304965 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11314965 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38353-06-9
Summenformel C4H3BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.985
MDL-Nummer MFCD00233952
InChI-Schlüssel VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ol, 5-bromo-2-pyrimidinol, 5-bromo-2-pyrimidinone, 2 1h-pyrimidinone, 5-bromo, 5-bromopyrimidin-2 1h-one, 5-bromo-2 1h-pyrimidinone, 5-bromopyrimidin-2-one, 5-bromo-pyrimidin-2-ol, 2-pyrimidinol, 5-bromo
PubChem CID 101494
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Pyrimidin-2-on
SMILES C1=C(C=NC(=O)N1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 742202
Formelmasse 174.99
Reinheit (%) 98%