Learn More
5-Brom-2-iodbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461337
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461337 5 g -
11451337 1 g 1 Gramm
11471337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11461337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24880.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121554-10-7 | C7H3BrIN | 307.916 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121554-10-7
Summenformel C7H3BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 307.916
MDL-Nummer MFCD00672950
InChI-Schlüssel JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020874
IUPAC-Name 5-Brom-2-Iodbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 120°C to 122°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 4860282
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Formelmasse 307.92
Reinheit (%) ≥98%