Learn More
5-Brom-2-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10280153 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10280153 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10143982 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10280153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-85-0
MDL-Nummer MFCD01318952
InChI-Schlüssel XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxypyridin
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxypyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4530g/mL
Siedepunkt 80.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6BrNO
Brechungsindex 1.5540 to 1.5560
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.453
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.