Learn More
5-Brom-2-Methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394406 25 g 25 Gramm
11384406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20017.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-85-0
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD01318952
InChI-Schlüssel XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxypyridin
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxypyridine
Dichte 1.453
Siedepunkt 80°C (12 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.555
Menge 25 g
Beilstein 115150
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 98%