Learn More
5-Brom-2-Methyl-2-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047539
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11318706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19406.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2270-59-9 | C6H11Br | 163.06 g/mol
5-Bromo-2-methyl-2-pentene acts as a synthetic reagent, which is useful in the formation of sesqueterpenoid. It is also employed in the preparation of geranlol-3-14C. Further, it is used in the preparation of penifulvin A, which is a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Methyl-2-penten fungiert als synthetisches Reagenz, das bei der Bildung von Sesqueterpenoiden nützlich ist. Es wird auch in der Vorbereitung von Geraniol-3-14 C. verwendet. Weiter wird es bei der Herstellung von Penifulvin A verwendet, das ein Sesquiterpenoid mit einer neuartigen dioxa-fenestranen Struktur ist.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2270-59-9
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
MDL-Nummer MFCD00009887
InChI-Schlüssel UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
PubChem CID 137521
IUPAC-Name 5-Brom-2-methylpent-2-en
SMILES CC(C)=CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Dichte 1.219
Siedepunkt 50°C (20 mmHg)
Flammpunkt 23°C (73°F)
Brechungsindex 1.4775
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1735749
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 97%