Learn More
5-Brom-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10496832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10496832 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09770DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H4BrN3O2
MDL-Nummer MFCD00156130
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
InChI-Schlüssel YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methyl-4-Nitro-1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 205.999
PubChem CID 29322
Formelmasse 206
Reinheit (%) 97%