Learn More
5-Brom-2-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412769 250 mg 250 Milligramm
15402769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66467.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7752-78-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7752-78-5
Summenformel C5H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 173.013
MDL-Nummer MFCD07375143
InChI-Schlüssel NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
PubChem CID 14387744
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methylpyrimidin
SMILES CC1=NC=C(C=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Menge 250 mg
Beilstein 108736á
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest