Learn More
5-Brom-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10166772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10166772 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10166772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00785DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5BrN2O2S
MDL-Nummer MFCD00238866
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
InChI-Schlüssel YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methylsulfanylpyrimidin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 249.08
PubChem CID 291786
Formelmasse 249.09
Reinheit (%) 95%