Learn More
5-Bromo-2-nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-nitrophenol |
| CAS | 27684-84-0 |
| Summenformel | C6 H4 Br N O3 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 5-bromo-2-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218 |
| Formelmasse | 216.9375 |