Learn More
5-Brom-2-Nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061444 1 g Glasflasche 1 Gramm
10071444 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39856-50-3
Summenformel C5H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.00
MDL-Nummer MFCD00160411
InChI-Schlüssel ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
IUPAC-Name 5-Brom-2-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.99
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-nitropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke