Learn More
5-Brom-2-phenyl-7-azaindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497477 1 g 1 Gramm
15407487 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35193.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 953414-75-0 | C13H9BrN2 | 273.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953414-75-0
Summenformel C13H9BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 273.13
MDL-Nummer MFCD11109822
InChI-Schlüssel QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 23643607
IUPAC-Name 5-Brom-2-Phenyl-1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin
SMILES BrC1=CN=C2NC(=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Schmelzpunkt 287°C to 289°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 273.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest