Learn More
5-Brom-2-Pyrazinamin, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10631573
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00943DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 59489-71-3
Summenformel C4H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 174.001
MDL-Nummer MFCD00235015
InChI-Schlüssel KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC-Name 5-Bromopyrazin-2-Amin
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-pyrazinamine
CAS Min. % 97.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 174
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch