Learn More
5-Brom-2 -Pyridinessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435977 1 g 1 Gramm
15445977 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33181.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 192642-85-6 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192642-85-6
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD09999983
InChI-Schlüssel ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
IUPAC-Name 2-(5H-indol-2-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Menge 1 g
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%