Learn More
5-Brom-2-thiophencarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30331509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331509 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68813010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 4701-17-1
Summenformel C5H3BrOS
Menge 10 g
Synonym 2-Bromo-5-formylthiophene, 2-Bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Formyl-5-bromothiophene, 5-Bromo-2-carbonylthiophene, 5-Bromo-2-formylthiophene, 5-Bromo-2-thienylaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Bromothiophen-2-carboxaldehyde, 5-Bromothiophene-2-aldehyde, 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMILES Brc1ccc(C=O)s1
IUPAC-Name 5-Bromthiophen-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 191.05