Learn More
5-Brom-2-thiophenmethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428048 25 g 25 Gramm
15418048 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61493.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79387-71-6
Summenformel C5H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 193.06
MDL-Nummer MFCD06202626
InChI-Schlüssel DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11435467
IUPAC-Name (5-Bromthiophen-2-yl)Methanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Farbe Gelb
Menge 25 g
Synonym 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Formelmasse 193.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit