Learn More
5-Bromo-2-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359939 5 g 5 Gramm
11349939 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25731.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 436799-32-5
Summenformel C6H3BrF3N
MDL-Nummer MFCD06657686
InChI-Schlüssel RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC-Name 5-Brom-2-(Trifluormethyl)pyridin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Siedepunkt 76°C to 78°C (18 mmHg)
Menge 5 g
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 225.996
Formelmasse 226
Reinheit (%) 97%