Learn More
5-Brom-2-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 11996421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11996421 5 g 5 Gramm
11906431 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11996421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 436799-32-5
Summenformel C6H3BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 226
InChI-Schlüssel RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC-Name 5-Brom-2-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 42.0°C to 43.0°C
Flammpunkt 78°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 226
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.