Learn More
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430808 250 mg 250 Milligramm
15420808 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54522.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 848366-28-9
Summenformel C6H5BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 222.466
MDL-Nummer MFCD04972382
InChI-Schlüssel XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
PubChem CID 40427004
IUPAC-Name 5-Brom-3-Chlor-2-Methoxypyridin
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.47
Reinheit (%) 96%