Learn More
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine |
| Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy |
| Formelmasse | 222.47 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke